2-Brom-2,6-dichlortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Brom-3,5-dichlor-2-methylbenzol
OT-0578-1G
OT-0578-5G
COBBOT-0578-1GEA
303
EUR
COBBOT-0578-1G
COBBOT-0578-5G
2-Brom-2,6-dichlortoluol
2-Brom-2,6-dichlortoluol
Formel:
C₇H₅BrCl₂ Molecular Weight: 239,93 g/mol |
MDL:
MFCD09801039 CAS-Nummer: 115615-19-5 |