2-Brom-4,6-difluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
OT-0949-25G OT-0949-5G OT-0949-100G
COBBOT-0949-25GEA 163 EUR
COBBOT-0949-25G COBBOT-0949-5G COBBOT-0949-100G
2-Brom-4,6-difluorphenol
2-Brom-4,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Molecular Weight: 208,99 g/mol
MDL: MFCD00070752
CAS-Nummer: 98130-56-4