2-Brom-6-chloranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Bromo-3-chloro-2-methoxybenzene
OT-1144-5G
OT-1144-25G
OT-1144-1G
COBBOT-1144-5GEA
629
EUR
COBBOT-1144-5G
COBBOT-1144-25G
COBBOT-1144-1G
2-Brom-6-chloranisol
2-Brom-6-chloranisol
Formel:
C₇H₆BrClO Molecular Weight: 221,48 g/mol |
MDL:
MFCD15143586 CAS-Nummer: 174913-10-1 |