4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
005575-1G 005575-5G
FLUO005575-1GEA 31.1 EUR
FLUO005575-1G FLUO005575-5G
4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol
4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Molecular Weight: 225,44 g/mol
MDL: MFCD01631476
CAS-Nummer: 161045-79-0