3-Brom-5-chlortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Brom-3-chlor-5-methylbenzol
OT-0427-5G OT-0427-25G OT-0427-1G
COBBOT-0427-5GEA 50.9 EUR
COBBOT-0427-5G COBBOT-0427-25G COBBOT-0427-1G
3-Brom-5-chlortoluol
3-Brom-5-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
MDL: MFCD08437596
CAS-Nummer: 329944-72-1