2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Brom-1-chlor-4-fluorbenzol, 1-Brom-3-chlor-6-fluorbenzol
FL13192.POR
013192-25G
CHMPFL13192.POREA
0
EUR
CHMPFL13192.POR
FLUO013192-25G
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrClF Molecular Weight: 209.44 g/mol |
MDL:
MFCD00672934 CAS-Nummer: 1996-30-1 |