2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-1-chlor-4-fluorbenzol, 1-Brom-3-chlor-6-fluorbenzol
H25935.14
H25935.06
H25935.14EA
245
EUR
H25935.14
H25935.06
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol ≥97%
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 1996-30-1
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.554
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00672934
Formel:
C₆H₃BrClF Molecular Weight: 209,44 g/mol Siedepunkt: 180 °C Dichte: 1,74 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672934 CAS-Nummer: 1996-30-1 |