2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-1-chlor-4-fluorbenzol, 1-Brom-3-chlor-6-fluorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548685-25G
548685-5G
SIAL548685-25GEA
85
EUR
SIAL548685-25G
SIAL548685-5G
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-chlor-1-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrClF Molecular Weight: 209,44 g/mol |
MDL:
MFCD00672934 CAS-Nummer: 1996-30-1 |