3-Brom-2-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
023918-1G
023918-5G
FLUO023918-1GEA
31.1
EUR
FLUO023918-1G
FLUO023918-5G
3-Brom-2-fluorbenzonitril
3-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrFN Molecular Weight: 200.01 g/mol |
MDL:
MFCD06657980 CAS-Nummer: 840481-82-5 |