3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4594-1G CA-4594-5G
COBBCA-4594-1GEA 0 EUR
COBBCA-4594-1G COBBCA-4594-5G
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
Molecular Weight: 198.02 g/mol
MDL: MFCD11042854
CAS-Nummer: 13073-28-4