5-Brom-2-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-2-methoxybenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701173-25G
701173-5G
SIAL701173-25GEA
421
EUR
SIAL701173-25G
SIAL701173-5G
5-Brom-2-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol |
MDL:
MFCD00143429 CAS-Nummer: 144649-99-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |