3-Brom-4-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-4-methoxybenzoesäurenitril
CA-4624-5G
CA-4624-25G
CA-4624-1G
CA-4624-100G
COBBCA-4624-5GEA
61.9
EUR
COBBCA-4624-5G
COBBCA-4624-25G
COBBCA-4624-1G
COBBCA-4624-100G
3-Brom-4-methoxybenzonitril
3-Brom-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol |
MDL:
MFCD00143097 CAS-Nummer: 117572-79-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |