3-Brombenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: m-Bromobenzonitrile
BK-4526-25G BK-4526-100G BK-4526-500G
COBBBK-4526-25GEA 51.3 EUR
COBBBK-4526-25G COBBBK-4526-100G COBBBK-4526-500G
3-Brombenzonitril
3-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001796
CAS-Nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III