5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-bromphenol
BTB04266.250
BTB04266.1
CHMPBTB04266.250EA
0
EUR
CHMPBTB04266.250
MAYBBTB04266.1
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00191850 CAS-Nummer: 1450-75-5 |