3'-Bromacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Bromacetophenon, 1-(3-Bromphenyl)ethanon
TL00553.1
TL00553.10
TL00553.50
CHMPTL00553.1EA
0
EUR
CHMPTL00553.1
CHMPTL00553.10
CHMPTL00553.50
3'-Bromacetophenon
3'-Bromacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000083 CAS-Nummer: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...