3-Bromphenetol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Brom-3-ethoxybenzol, (3-Bromphenyl)ethylether
OT-0755-5G OT-0755-25G OT-0755-1G
COBBOT-0755-5GEA 50.9 EUR
COBBOT-0755-5G COBBOT-0755-25G COBBOT-0755-1G
3-Bromphenetol
3-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201.06 g/mol
MDL: MFCD00274287
CAS-Nummer: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9