1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 4-Brom-2-fluor-1-iodbenzol
HC-3047-25G HC-3047-100G
COBBHC-3047-25GEA 48.1 EUR
COBBHC-3047-25G COBBHC-3047-100G
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300.9 g/mol
Siedepunkt: 241
Schmelzpunkt: 46…49 °C
MDL: MFCD00010608
CAS-Nummer: 105931-73-5