1-Brom-3-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brom-2-fluornitrobenzol
HC-6681-25G
HC-6681-5G
HC-6681-1G
COBBHC-6681-25GEA
127
EUR
COBBHC-6681-25G
COBBHC-6681-5G
COBBHC-6681-1G
1-Brom-3-fluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol |
MDL:
MFCD01930221 CAS-Nummer: 321-23-3 |