2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-5-fluor-2-iodbenzol, 3-Brom-1-fluor-4-iodbenzol
HC-2956-5G
HC-2956-25G
HC-2956-100G
COBBHC-2956-5GEA
28.5
EUR
COBBHC-2956-5G
COBBHC-2956-25G
COBBHC-2956-100G
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Molecular Weight: 300,9 g/mol |
MDL:
MFCD00142868 CAS-Nummer: 202865-73-4 |