1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Brom-4-fluornitrobenzol, 1-Brom-3-fluor-6-nitrobenzol
008649-1G 008649-5G
FLUO008649-1GEA 0 EUR
FLUO008649-1G FLUO008649-5G
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 220 g/mol
MDL: MFCD00792441
CAS-Nummer: 700-36-7