3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Brom-3-hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzol
OT-0763-1G OT-0763-5G
COBBOT-0763-1GEA 623 EUR
COBBOT-0763-1G COBBOT-0763-5G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
MDL: MFCD15142929
CAS-Nummer: 1197239-47-6