1-Brom-3-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 3-Bromoiodobenzene
HC-2386-25G HC-2386-100G
COBBHC-2386-25GEA 31.2 EUR
COBBHC-2386-25G COBBHC-2386-100G
1-Brom-3-iodbenzol
1-Brom-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9,3 °C
Dichte: 2,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001043
CAS-Nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9