5-Brom-2-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene
AN-1462-5G AN-1462-1G
COBBAN-1462-5GEA 359 EUR
COBBAN-1462-5G COBBAN-1462-1G
5-Brom-2-nitroanisol
5-Brom-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molecular Weight: 232,03 g/mol
MDL: MFCD09966092
CAS-Nummer: 103966-66-1