2-(4-Bromphenyl)ethanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(4-Bromphenyl)ethylalkohol, 4-Bromphenethylalkohol
OS-7596-5G OS-7596-25G OS-7596-100G
COBBOS-7596-5GEA 36.4 EUR
COBBOS-7596-5G COBBOS-7596-25G COBBOS-7596-100G
2-(4-Bromphenyl)ethanol
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
MDL: MFCD00002897
CAS-Nummer: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7