1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7439-100G
OS-7439-5G
OS-7439-25G
COBBOS-7439-100GEA
0
EUR
COBBOS-7439-100G
COBBOS-7439-5G
COBBOS-7439-25G
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₅BrF₂O |
MDL:
MFCD00221465 CAS-Nummer: 5905-69-1 |