4-Bromcumol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromoisopropylbenzene, 1-Bromo-4-isopropylbenzene
OT-0600-5G
OT-0600-25G
OT-0600-100G
COBBOT-0600-5GEA
48.4
EUR
COBBOT-0600-5G
COBBOT-0600-25G
COBBOT-0600-100G
4-Bromcumol
4-Bromcumol
Formel:
C₉H₁₁Br Molecular Weight: 199,09 g/mol |
MDL:
MFCD00039159 CAS-Nummer: 586-61-8 EINECS: 209-577-5 UN: 3082 ADR: 9,III |