5-Brom-2-chlorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7585-5G
OS-7585-25G
OS-7585-1G
OS-7585-100G
COBBOS-7585-5GEA
0
EUR
COBBOS-7585-5G
COBBOS-7585-25G
COBBOS-7585-1G
COBBOS-7585-100G
5-Brom-2-chlorbenzonitril
5-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrClN Molecular Weight: 216.46 g/mol |
MDL:
MFCD00672948 CAS-Nummer: 57381-44-9 |