1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
OS-7699-5G
OS-7699-25G
OS-7699-100G
COBBOS-7699-5GEA
25.8
EUR
COBBOS-7699-5G
COBBOS-7699-25G
COBBOS-7699-100G
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrClF Molecular Weight: 209.44 g/mol Siedepunkt: 130…142 °C (20 mmHg) Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00042519 CAS-Nummer: 60811-18-9 |