5-Brom-2-chlorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7612-25G OS-7612-5G OS-7612-1G OS-7612-100G
COBBOS-7612-25GEA 181 EUR
COBBOS-7612-25G COBBOS-7612-5G COBBOS-7612-1G COBBOS-7612-100G
5-Brom-2-chlorphenol
5-Brom-2-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207,45 g/mol
MDL: MFCD00672940
CAS-Nummer: 183802-98-4