4-Brom-3-fluorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7630-100G OS-7630-25G OS-7630-5G
COBBOS-7630-100GEA 0 EUR
COBBOS-7630-100G COBBOS-7630-25G COBBOS-7630-5G
4-Brom-3-fluorbenzonitril
4-Brom-3-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MDL: MFCD07782069
CAS-Nummer: 133059-44-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III