4-Brom-3-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
Synonyme: 4-Brom-3-methoxybenzoesäurenitril
COBBCA-4369-5GEA 147 EUR
COBBCA-4369-5G COBBCA-4369-1G COBBCA-4369-25G
4-Brom-3-methoxybenzonitril
4-Brom-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212,05 g/mol
MDL: MFCD09753723
CAS-Nummer: 120315-65-3