4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13773.POR 013773-1G 013773-5G
CHMPFL13773.POREA 0 EUR
CHMPFL13773.POR FLUO013773-1G FLUO013773-5G
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂BrF₂N
Molecular Weight: 218 g/mol
MDL: MFCD01310981
CAS-Nummer: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III