4-Brom-2-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
CFF848. 009059-25G 009059-100G
CHMPCFF848.EA 0 EUR
CHMPCFF848. FLUO009059-25G FLUO009059-100G
4-Brom-2-fluorbenzonitril
4-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 238…239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…73 °C
MDL: MFCD00143264
CAS-Nummer: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable