2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7716-25G OS-7716-100G
COBBOS-7716-25GEA 38.7 EUR
COBBOS-7716-25G COBBOS-7716-100G
2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 243 g/mol
MDL: MFCD00040937
CAS-Nummer: 40161-55-5