1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Brom-2-fluornitrobenzol, 4-Brom-1-fluor-2-nitrobenzol
001657-25G 001657-100G
FLUO001657-25GEA 36.9 EUR
FLUO001657-25G FLUO001657-100G
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 220 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 19
Dichte: 1.786 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00129165
CAS-Nummer: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III