1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-2-fluornitrobenzol, 4-Brom-1-fluor-2-nitrobenzol
B22523.06 B22523.14
B22523.06EA 59.5 EUR
B22523.06 B22523.14
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 364-73-8 Molecular Formula: C6H3BrFNO2 Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5768 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 240-241° Beilstein Reference: 2329084 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00129165
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 220 g/mol
Siedepunkt: 240…241 °C
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1.786
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129165
CAS-Nummer: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III