1-Brom-4-hexylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: p-Brom-hexylbenzol
OS-7603-5G OS-7603-25G OS-7603-1G
COBBOS-7603-5GEA 0 EUR
COBBOS-7603-5G COBBOS-7603-25G COBBOS-7603-1G
1-Brom-4-hexylbenzol
1-Brom-4-hexylbenzol
Formel: C₁₂H₁₇Br
MDL: MFCD00061114
CAS-Nummer: 23703-22-2