5-Brom-2-iodbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2384-5G
HC-2384-25G
HC-2384-1G
HC-2384-100G
COBBHC-2384-5GEA
0
EUR
COBBHC-2384-5G
COBBHC-2384-25G
COBBHC-2384-1G
COBBHC-2384-100G
5-Brom-2-iodbenzotrifluorid
5-Brom-2-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrF₃I |
MDL:
MFCD00672935 CAS-Nummer: 364-12-5 |