1-Brom-4-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-iodobenzene
OS-7533-25G OS-7533-100G
COBBOS-7533-25GEA 50.3 EUR
COBBOS-7533-25G COBBOS-7533-100G
1-Brom-4-iodbenzol
1-Brom-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001051
CAS-Nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7