4-Brom-2-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
AN-1262-25G AN-1262-5G
COBBAN-1262-25GEA 0 EUR
COBBAN-1262-25G COBBAN-1262-5G
4-Brom-2-nitroanisol
4-Brom-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MDL: MFCD00055529
CAS-Nummer: 33696-00-3
EINECS: 251-642-5