1-Butansulfonsäure Natriumsalz, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumbutylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 608 EUR
1.18303.0025 1.18303.0100
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering