4'-Butylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(4-Butylphenyl)ethanon, 4-Butyl-1-acetylbenzol, p-Butylacetophenon
A15296.06 A15296.14
A15296.06EA 52.4 EUR
A15296.06 A15296.14
4'-Butylacetophenon ≥97%
4'-Butylacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 37920-25-5 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 101-102°/1.5mm MDL No.: MFCD00017500
Formel: C₁₂H₁₆O
Molecular Weight: 176,26 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (1,5 mmHg)
Dichte: 0,957
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017500
CAS-Nummer: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7