4'-Chlor-2',5'-difluoracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL1626.1
001626-5G
001626-25G
CHMPFL1626.1EA
0
EUR
CHMPFL1626.1
FLUO001626-5G
FLUO001626-25G
4'-Chlor-2',5'-difluoracetophenon
4'-Chlor-2',5'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O Molecular Weight: 190,58 g/mol |
MDL:
MFCD00068247 CAS-Nummer: 655-12-9 |