1-Chlor-2,6-difluor-3-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzol, 3-Chlor-2,4-difluornitrobenzol
JFD00909.250 JFD00909.1
CHMPJFD00909.250EA 0 EUR
CHMPJFD00909.250 MAYBJFD00909.1
1-Chlor-2,6-difluor-3-nitrobenzol
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Molecular Weight: 193.54 g/mol
MDL: MFCD00042201
CAS-Nummer: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
UN: 2923
ADR: 8 III