2-Chlor-4-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346071-5G
346071-10G
SIAL346071-5GEA
143
EUR
SIAL346071-5G
SIAL346071-10G
2-Chlor-4-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄ClNO Molecular Weight: 153,57 g/mol |
MDL:
MFCD00052185 CAS-Nummer: 3336-16-1 |