2-Chlor-3-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-3-methoxybenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
657913-10G
657913-1G
SIAL657913-10GEA
385
EUR
SIAL657913-10G
SIAL657913-1G
2-Chlor-3-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆ClNO Molecular Weight: 167,59 g/mol |
CAS-Nummer:
853331-52-9 |