2-Chlorphenol-[Ring-D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Chlorphenol (Ring-D4), 1-Chlor-2-hydroxybenzol-D4, 2-Chlor-1-hydroxybenzol-D4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
449423-100MG 449423-250MG
SIAL449423-100MGEA 205 EUR
SIAL449423-100MG SIAL449423-250MG
2-Chlorphenol-[Ring-D4], Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenol-[Ring-D4]
Formel: C₆HD₄ClO
Molecular Weight: 132,53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 93951-73-6
UN: 2021
ADR: 6.1,III