2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Chlor-3-hydroxybenzotrifluorid
004474-5G 004474-25G
FLUO004474-5GEA 42.9 EUR
FLUO004474-5G FLUO004474-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196.56 g/mol
Siedepunkt: 87…88 °C (38 mmHg)
Dichte: 1.459 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019995
CAS-Nummer: 40889-91-6