2-Chlorphenol ≥99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-2-hydroxybenzol, 2-Chlor-1-hydroxybenzol

185779-100G 185779-500G 185779-5G
SIAL185779-100GEA 53.8 EUR
SIAL185779-100G SIAL185779-500G SIAL185779-5G
2-Chlorphenol ≥99%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR