4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Chlor-5-(trifluormethyl)iodbenzol, 4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, 1-Chlor-2-iod-4-(trifluormethyl)benzol
DP01900.250 DP01900.1
CHMPDP01900.250EA 0 EUR
CHMPDP01900.250 MAYBDP01900.1
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃I
Molecular Weight: 306.45 g/mol
Siedepunkt: 58
Dichte: 1.92
MDL: MFCD00001037
CAS-Nummer: 672-57-1
EINECS: 211-593-2